trans-2-Octen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-2-Octene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

111236-10G 111236-5G
SIAL111236-10GEA 161 EUR
SIAL111236-10G SIAL111236-5G
trans-2-Octen, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octen
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0,7199 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009532
CAS-Nummer: 13389-42-9
EINECS: 236-463-2
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR