trans-2-Penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-2-Pentene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

111260-10G 111260-1G 111260-5G
SIAL111260-10GEA 318 EUR
SIAL111260-10G SIAL111260-1G SIAL111260-5G
trans-2-Penten, Sigma-Aldrich®
trans-2-Penten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 37 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –140,2 °C
Dichte: 0,6431 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009384
CAS-Nummer: 646-04-8
EINECS: 211-461-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR