trans-4-Octen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593028-25G 593028-5G
SIAL593028-25GEA 485 EUR
SIAL593028-25G SIAL593028-5G
trans-4-Octen, Sigma-Aldrich®
trans-4-Octen
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93,8 °C
Dichte: 0,7141 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009476
CAS-Nummer: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
UN: 3295
ADR: 3,II