1-Brom-3-methyl-2-buten 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brom-2-methyl-2-buten
307410100
307410500
ACRO307410100EA
66.3
EUR
ACRO307410100
ACRO307410500
1-Brom-3-methyl-2-buten 96%
1-Brom-3-methyl-2-buten
Formel:
C₅H₉Br Siedepunkt: 82…83 °C (150 mmHg) Dichte: 1,27 g/cm³ Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000242 CAS-Nummer: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥95 % (ex Br) |
Stabilizer | silver wool |