1-Brom-3-methyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
249904-25G
249904-5G
SIAL249904-25GEA
87.6
EUR
SIAL249904-25G
SIAL249904-5G
1-Brom-3-methyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-methyl-2-buten
Formel:
C₅H₉Br Siedepunkt: 129…133 °C (1013 hPa) Dichte: 1,293 g/cm³ (15 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000242 CAS-Nummer: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...