Tiglinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W340707-100G-K W340707-1KG-K W340707-5KG-K
SIALW340707-100G-KEA 215 EUR
SIALW340707-100G-K SIALW340707-1KG-K SIALW340707-5KG-K
Tiglinaldehyd, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 115…117 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006977
CAS-Nummer: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II