1-Chlor-3-methyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303259-25G 303259-5G
SIAL303259-25GEA 256 EUR
SIAL303259-25G SIAL303259-5G
1-Chlor-3-methyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-3-methyl-2-buten
Formel: C₅H₉Cl
Molecular Weight: 104.58 g/mol
Siedepunkt: 25
Dichte: 0.9273 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000982
CAS-Nummer: 503-60-6
EINECS: 207-972-7