3-Chlor-2-(chlormethyl)propen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C31104-10G C31104-50G
SIALC31104-10GEA 161 EUR
SIALC31104-10G SIALC31104-50G
3-Chlor-2-(chlormethyl)propen, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-(chlormethyl)propen
Formel: C₄H₆Cl₂
Molecular Weight: 125 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000952
CAS-Nummer: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 1992
ADR: 3,III