3-Chlor-2-methylpropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorisobutylen, β-Methallylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108030-100ML 108030-1L
SIAL108030-100MLEA 44.4 EUR
SIAL108030-100ML SIAL108030-1L
3-Chlor-2-methylpropen, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-methylpropen
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90.55 g/mol
Siedepunkt: 72
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000953
CAS-Nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167