Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,1,1,3,4,4,5,5,5-Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten, Perfluor(2-methyl-2-penten)
007114-25G
007114-100G
FLUO007114-25GEA
55.4
EUR
FLUO007114-25G
FLUO007114-100G
Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten
Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten
Formel:
C₆F₁₂ Molecular Weight: 300.05 g/mol |
MDL:
MFCD00015724 CAS-Nummer: 1584-03-8 EINECS: 216-436-1 UN: 1993 ADR: 3 II |