2-Methylbut-3-en-2-ol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Methyl-1-buten-3-ol

159670010 159672500
ACRO159670010EA 75.1 EUR
ACRO159670010 ACRO159672500
2-Methylbut-3-en-2-ol 97%
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 99
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004470
CAS-Nummer: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.35 to 9.42 % (N)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR