2-Methylbut-3-en-2-ol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Methyl-1-buten-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
8.41089.0250EA 36.8 EUR
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
2-Methylbut-3-en-2-ol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004470
CAS-Nummer: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 98 - 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 137 hPa (50 °C)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 0.824 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C