3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-1-buten-4-ol, 1-Hydroxy-3-methyl-3-buten
156631000
156635000
ACRO156631000EA
46.4
EUR
ACRO156631000
ACRO156635000
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86,13 g/mol Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –82 °C Dichte: 0,85 g/cm³ Flammpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002933 CAS-Nummer: 763-32-6 EINECS: 212-110-8 UN: 1987 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.0005 % |