3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Hydroxy-3-methyl-2-buten, 2-Methyl-2-buten-4-ol, Isobutenylcarbinol

A16089.14 A16089.22 A16089.36
A16089.14EA 31.7 EUR
A16089.14 A16089.22 A16089.36
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98%
3-Methyl-2-buten-1-ol

Purity: 98+% CAS No.: 556-82-1 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 1633479 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002916

Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,860
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002916
CAS-Nummer: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR