3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hydroxy-3-methyl-2-buten, 2-Methyl-2-buten-4-ol, Isobutenylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162353-100ML 162353-500ML 162353-5ML
SIAL162353-100MLEA 60.6 EUR
SIAL162353-100ML SIAL162353-500ML SIAL162353-5ML
3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002916
CAS-Nummer: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III