2,3-Dimethyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetramethylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129259-100ML
129259-1L
129259-25ML
SIAL129259-100MLEA
116
EUR
SIAL129259-100ML
SIAL129259-1L
SIAL129259-25ML
2,3-Dimethyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-buten
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84.16 g/mol Siedepunkt: 73 Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 0.7188 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –16 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008897 CAS-Nummer: 563-79-1 EINECS: 209-263-8 UN: 3295 ADR: 3 II |