2,3-Dimethyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetramethylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
220159-100ML 220159-25ML
SIAL220159-100MLEA 469 EUR
SIAL220159-100ML SIAL220159-25ML
2,3-Dimethyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-buten
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 73 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –16 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008897
CAS-Nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II