2,4,4-Trimethyl-1-penten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
443018-100ML 443018-25ML
SIAL443018-100MLEA 130 EUR
SIAL443018-100ML SIAL443018-25ML
2,4,4-Trimethyl-1-penten, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-1-penten
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112.22 g/mol
Siedepunkt: 102
Schmelzpunkt: –93.48 °C
Dichte: 0.71509 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008855
CAS-Nummer: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3 II