2,4,4-Trimethyl-2-penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

143820-25G 143820-5G
SIAL143820-25GEA 242 EUR
SIAL143820-25G SIAL143820-5G
2,4,4-Trimethyl-2-penten, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-2-penten
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –106,3 °C
Dichte: 0,7223 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008902
CAS-Nummer: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN: 2050
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR