2-Methyl-2-penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,1-Dimethyl-1-butene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M67303-25G M67303-5G
SIALM67303-25GEA 717 EUR
SIALM67303-25G SIALM67303-5G
2-Methyl-2-penten, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-penten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009382
CAS-Nummer: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR