2-Methylzimtsäure
Lieferant: MENAI
DH607.50 DH607.100
MENADH607.50EA 0 EUR
MENADH607.50 MENADH607.100
2-Methylzimtsäure
2-Methylzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175…176 °C
MDL: MFCD00016841
CAS-Nummer: 2373-76-4
EINECS: 219-150-5