4-Isopropylzimtsäure überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(p-Isopropylphenyl)propensäure, 4-Isopropylcinnamsäure, 3-(4-Isopropylphenyl)propensäure
A15156.06
A15156.14
A15156.06EA
85.1
EUR
A15156.06
A15156.14
4-Isopropylzimtsäure überwiegend trans ≥98%
4-Isopropylzimtsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 3368-21-6
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 2046679
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190,24 g/mol Schmelzpunkt: 157…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016544 CAS-Nummer: 3368-21-6 EINECS: 222-138-2 |