4-Isopropylzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-(p-Isopropylphenyl)propensäure, 4-Isopropylcinnamsäure, 3-(4-Isopropylphenyl)propensäure
011177-25G 011177-100G
FLUO011177-25GEA 0 EUR
FLUO011177-25G FLUO011177-100G
4-Isopropylzimtsäure
4-Isopropylzimtsäure
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Molecular Weight: 190.24 g/mol
MDL: MFCD00016544
CAS-Nummer: 3368-21-6
EINECS: 222-138-2