4-Isopropylzimtsäure
Lieferant: MENAI
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(p-Isopropylphenyl)propensäure, 4-Isopropylcinnamsäure, 3-(4-Isopropylphenyl)propensäure
IP50.50
IP50.100
MENAIP50.50EA
0
EUR
MENAIP50.50
MENAIP50.100
4-Isopropylzimtsäure
4-Isopropylzimtsäure
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190.24 g/mol |
MDL:
MFCD00016544 CAS-Nummer: 3368-21-6 EINECS: 222-138-2 |