4-Methylzimtsäure überwiegend trans 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(4-Methylphenyl)propensäure, 3-(p-Methylphenyl)propensäure, 4-Methylcinnamsäure

A13337.06 A13337.14 A13337.22
A13337.06EA 28.5 EUR
A13337.06 A13337.14 A13337.22
4-Methylzimtsäure überwiegend trans 99%
4-Methylzimtsäure

Purity: 99% CAS No.: 1866-39-3 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 1364327

Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002697
CAS-Nummer: 1866-39-3
EINECS: 217-479-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR