4-Bromzimtsäure überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Bromphenyl)propensäure, 3-(p-Bromphenyl)propensäure, 4-Bromcinnamsäure
A11503.06
A11503.14
A11503.22
A11503.06EA
33.8
EUR
A11503.06
A11503.14
A11503.22
4-Bromzimtsäure überwiegend trans ≥98%
4-Bromzimtsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 1200-07-3
Molecular Formula: C9H7BrO2
Formula Weight: 227.06
Odour: Odourless
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 3538823
MDL No.: MFCD00004394
Formel:
C₉H₇BrO₂ Molecular Weight: 227,06 g/mol Schmelzpunkt: 260…264 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004394 CAS-Nummer: 1200-07-3 EINECS: 214-850-7 |