4-Bromzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-(4-Bromphenyl)propensäure, 3-(p-Bromphenyl)propensäure, 4-Bromcinnamsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260975-25G 260975-5G
SIAL260975-25GEA 44.6 EUR
SIAL260975-25G SIAL260975-5G
4-Bromzimtsäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromzimtsäure
Formel: C₉H₇BrO₂
Molecular Weight: 227,06 g/mol
MDL: MFCD00004394
CAS-Nummer: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7