5-Brom-2-methoxyzimtsäure
Lieferant: MENAI
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-methoxycinnamsäure, 3-(5-Brom-2-methoxyphenyl)propensäure
IP14.50
IP14.100
MENAIP14.50EA
0
EUR
MENAIP14.50
MENAIP14.100
5-Brom-2-methoxyzimtsäure
5-Brom-2-methoxyzimtsäure
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ |
MDL:
MFCD00017596 CAS-Nummer: 40803-53-0 |