3,4-Dichlorzimtsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,4-Dichlorphenyl)propensäure, 3,4-Dichlorcinnamsäure
B25308.06
B25308.14
B25308.06EA
31.8
EUR
B25308.06
B25308.14
3,4-Dichlorzimtsäure ≥97%
3,4-Dichlorzimtsäure
Purity: 97%
CAS No.: 1202-39-7
Molecular Formula: C9H6Cl2O2
Formula Weight: 217.05
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1872129
Formel:
C₉H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 217.05 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004385 CAS-Nummer: 1202-39-7 EINECS: 214-866-4 |