3-Chlorzimtsäure überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(m-Chlorphenyl)propensäure, 3-Chlorcinnamsäure, 3-(3-Chlorphenyl)propensäure
A13416.09 A13416.18 A13416.30
A13416.09EA 29 EUR
A13416.09 A13416.18 A13416.30
3-Chlorzimtsäure überwiegend trans ≥98%
3-Chlorzimtsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1866-38-2 Molecular Formula: C9H7ClO2 Formula Weight: 182.61 Melting Point: 161-164° Beilstein Reference: 2207378
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,61 g/mol
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004384
CAS-Nummer: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3