4-Chlorzimtsäure überwiegend trans 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorcinnamsäure, 3-(p-Chlorphenyl)propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)propensäure
108940250 108941000
ACRO108940250EA 60.9 EUR
ACRO108940250 ACRO108941000
4-Chlorzimtsäure überwiegend trans 99%
4-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,61 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246…250 °C
MDL: MFCD00004396
CAS-Nummer: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 250 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g