4-Chlorzimtsäure überwiegend trans 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorcinnamsäure, 3-(p-Chlorphenyl)propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)propensäure
A15304.14 A15304.22
A15304.14EA 64.6 EUR
A15304.14 A15304.22
4-Chlorzimtsäure überwiegend trans 99%
4-Chlorzimtsäure
Purity: 99% CAS No.: 1615-02-7 Molecular Formula: C9H7ClO2 Formula Weight: 182.61 Melting Point: 248-253° Beilstein Reference: 1365308
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,61 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 248…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004396
CAS-Nummer: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8