4-Chlor-3-fluorzimtsäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13272.POR 013272-5G
CHMPFL13272.POREA 0 EUR
CHMPFL13272.POR FLUO013272-5G
4-Chlor-3-fluorzimtsäure
4-Chlor-3-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molecular Weight: 200,6 g/mol
MDL: MFCD00143294
CAS-Nummer: 202982-66-9