trans-Zimtsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Zimtsäure, Cinnamsäure, (E)-Zimtsäure, 3-Phenylpropensäure, trans-Cinnamsäure, 3-Phenylacrylsäure, (E)-3-Phenylpropensäure
A13538.0E A13538.22 A13538.36
A13538.0EEA 312 EUR
A13538.0E A13538.22 A13538.36
trans-Zimtsäure ≥99%
trans-Zimtsäure
Purity: 99+% CAS No.: 140-10-3 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 166°(330°F) Physical Form: Powder Density: 1.250 Appearance: White to pale cream Odour: Weak, characteristic Melting Point: 133-136° Boiling Point: 147°/4mm Beilstein Reference: 1905952 Merck Reference: 14,2299 MDL No.: MFCD00004369
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 147 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Dichte: 1,250
Flammpunkt: 166 °C (330 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Merck Index: 14,2299