trans-Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133760-100G
133760-2KG
133760-500G
SIAL133760-100GEA
32.4
EUR
SIAL133760-100G
SIAL133760-2KG
SIAL133760-500G
trans-Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-Zimtsäure
Formel:
C₉H₈O₂ Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…134 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (4 °C) |
MDL:
MFCD00004369 CAS-Nummer: 140-10-3 EINECS: 205-398-1 |