Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W228818-10KG-K
W228818-1KG-K
W228818-25KG-K
SIALW228818-10KG-KEA
636
EUR
SIALW228818-10KG-K
SIALW228818-1KG-K
SIALW228818-25KG-K
Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Zimtsäure
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,15 g/mol |
MDL:
MFCD00004369 CAS-Nummer: 140-10-3 EINECS: 205-398-1 |