Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W228826-100G-K W228826-1KG-K
SIALW228826-100G-KEA 167 EUR
SIALW228826-100G-K SIALW228826-1KG-K
Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Zimtsäure
Formel: C₉H₈O₂
MDL: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1