3-Nitrozimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
002996-25G
002996-100G
FLUO002996-25GEA
75.6
EUR
FLUO002996-25G
FLUO002996-100G
3-Nitrozimtsäure
3-Nitrozimtsäure
Formel:
C₉H₇NO₄ Molecular Weight: 193,160 g/mol |
MDL:
MFCD00007277 CAS-Nummer: 555-68-0 EINECS: 209-104-2 |