trans-2-Methoxyzimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxycinnamsäure, 3-(2-Methoxyphenyl)propensäure, 3-(o-Methoxyphenyl)propensäure
A15173.06 A15173.14
A15173.06EA 21.9 EUR
A15173.06 A15173.14
trans-2-Methoxyzimtsäure ≥98%
trans-2-Methoxyzimtsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1011-54-7 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 183-186° Beilstein Reference: 2209712
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Schmelzpunkt: 183…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064238
CAS-Nummer: 1011-54-7
EINECS: 213-785-1