3-Methoxyzimtsäure überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
A10723.06 A10723.14 A10723.22
A10723.06EA 24.5 EUR
A10723.06 A10723.14 A10723.22
3-Methoxyzimtsäure überwiegend trans ≥98%
3-Methoxyzimtsäure
Purity: 98+% CAS No.: 6099-04-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 2209732
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004386
CAS-Nummer: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5