4-Methoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
125840250
125841000
ACRO125840250EA
57.6
EUR
ACRO125840250
ACRO125841000
4-Methoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
4-Methoxyzimtsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178,18 g/mol Schmelzpunkt: 173…175 °C |
MDL:
MFCD00004398 CAS-Nummer: 830-09-1 EINECS: 212-594-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 175 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.0001 % |
Sulfide (S) | ≤0.00001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.0001 % |
Carbonate (as CO2) | ≤0.002 % |
Aluminium (Al) | ≤0.00001 % |
Antimony (Sb) | ≤0.000002 % |
Arsenic (As) | ≤0.00001 % |
Barium (Ba) | ≤0.00001 % |
Beryllium (Be) | ≤0.00001 % |
Bismuth (Bi) | ≤0.000005 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.00001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.0001 % |
Chromium (Cr) | ≤0.000005 % |
Cobalt (Co) | ≤0.00001 % |
Gallium (Ga) | ≤0.000005 % |
Germanium (Ge) | ≤0.000002 % |
Gold (Au) | ≤0.00001 % |
Indium (In) | ≤0.000005 % |
Iron (Fe) | ≤0.00001 % |
Lead (Pb) | ≤0.000005 % |
Lithium (Li) | ≤0.000002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.00005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.000001 % |
Mercury (Hg) | ≤0.00001 % |
Molybdenum (Mo) | ≤0.000002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.000005 % |
Platinum (Pt) | ≤0.00001 % |
Potassium (K) | ≤0.0001 % |
Silicon (Si) | ≤0.00002 % |
Silver (Ag) | ≤0.000002 % |
Sodium (Na) | ≤0.0002 % |
Strontium (Sr) | ≤0.0001 % |
Thallium (Tl) | ≤0.000002 % |
Tin (Sn) | ≤0.000005 % |
Titanium (Ti) | ≤0.000005 % |
Vanadium (V) | ≤0.000002 % |
Zinc (Zn) | ≤0.00001 % |
Zirconium (Zr) | ≤0.000005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤0.001 % (as O) |