4-Methoxyzimtsäure überwiegend trans 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M13807-100G M13807-25G M13807-5G
SIALM13807-100GEA 325 EUR
SIALM13807-100G SIALM13807-25G SIALM13807-5G
4-Methoxyzimtsäure überwiegend trans 99%, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,18 g/mol
MDL: MFCD00004398
CAS-Nummer: 830-09-1
EINECS: 212-594-0