3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
A10482.03
A10482.06
A10482.03EA
37
EUR
A10482.03
A10482.06
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid überwiegend trans ≥98%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 537-73-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2212760
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Schmelzpunkt: ∼ 231 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004391 CAS-Nummer: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |