3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid überwiegend trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
103012-1G
103012-5G
SIAL103012-1GEA
27
EUR
SIAL103012-1G
SIAL103012-5G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid überwiegend trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Siedepunkt: 410 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 180…182 °C |
MDL:
MFCD00004391 CAS-Nummer: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...