trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-Ferulasäure, 4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
128708-100G
128708-25G
128708-5G
SIAL128708-100GEA
213
EUR
SIAL128708-100G
SIAL128708-25G
SIAL128708-5G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194.18 g/mol |
MDL:
MFCD00004400 CAS-Nummer: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 |