2,5-Dimethoxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dimethoxycinnamsäure, 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143596-100G 143596-25G
SIAL143596-100GEA 181 EUR
SIAL143596-100G SIAL143596-25G
2,5-Dimethoxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Molecular Weight: 208,21 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150 °C
MDL: MFCD00004378
CAS-Nummer: 10538-51-9
EINECS: 234-114-9