3,4-Dimethoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propensäure, 3,4-Dimethoxycinnamsäure
115510250
115511000
115510050
ACRO115510250EA
55.4
EUR
ACRO115510250
ACRO115511000
ACRO115510050
3,4-Dimethoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
3,4-Dimethoxyzimtsäure
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,21 g/mol Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 181…184 °C |
MDL:
MFCD00004387 CAS-Nummer: 2316-26-9 EINECS: 219-025-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 181 to 184 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |