Sinapinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propensäure, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyzimtsäure, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamsäure, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyzimtsäure, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxyzimtsäure
A15676.03 A15676.06 A15676.14
A15676.03EA 32.5 EUR
A15676.03 A15676.06 A15676.14
Sinapinsäure ≥98%
Sinapinsäure
Purity: 98% CAS No.: 530-59-6 Molecular Formula: C11H12O5 Formula Weight: 224.21 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 2130006
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Molecular Weight: 224.21 g/mol
Siedepunkt: 378
Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3