trans-2-Hydroxyzimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Hydroxyphenyl)propensäure, 3-(o-Hydroxyphenyl)propensäure, 2-Hydroxycinnamsäure, o-Cumarsäure
A11740.14 A11740.22
A11740.14EA 76.5 EUR
A11740.14 A11740.22
trans-2-Hydroxyzimtsäure ≥98%
trans-2-Hydroxyzimtsäure
Purity: 98+% CAS No.: 614-60-8 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1100900
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164.16 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004379
CAS-Nummer: 614-60-8
EINECS: 210-386-4