trans-2-Hydroxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(2-Hydroxyphenyl)propensäure, 3-(o-Hydroxyphenyl)propensäure, 2-Hydroxycinnamsäure, o-Cumarsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H22809-25G
H22809-5G
SIALH22809-25GEA
180
EUR
SIALH22809-25G
SIALH22809-5G
trans-2-Hydroxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hydroxyzimtsäure
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol |
MDL:
MFCD00004379 CAS-Nummer: 614-60-8 EINECS: 210-386-4 |